3,5-Dimethylbenzhydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111592-1G OR111592-5G
APOSOR111592-1GEA 87 EUR
APOSOR111592-1G APOSOR111592-5G
3,5-Dimethylbenzhydrazide
3,5-Dimethylbenzhydrazide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01993717
Núm. CAS: 27389-49-7