2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111618-10G OR111618-1G OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA 741 EUR
APOSOR111618-10G APOSOR111618-1G APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Formula: C₈H₉N₃O₃
MW: 195.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01001352
Núm. CAS: 6144-81-6