5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11164-1G OR11164-250MG OR11164-5G
APOSOR11164-1GEA 88.6 EUR
APOSOR11164-1G APOSOR11164-250MG APOSOR11164-5G
5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 179…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00612461
Núm. CAS: 72721-02-9