3-Oxoglutarato de dietilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 120 EUR
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
3-Oxoglutarato de dietilo 97%
3-Oxoglutarato de dietilo
Formula: C₉H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 250 °C
Densidad: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009200
Núm. CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2