Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11167-25G OR11167-5G
APOSOR11167-25GEA 187 EUR
APOSOR11167-25G APOSOR11167-5G
Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo
Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo
Formula: C₉H₁₀ClNO
Pto. Ebullición: 180 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 142…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236039
Núm. CAS: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8,II