3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 0 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671541
Núm. CAS: 603-80-5