2-hidroxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Piridinol
OR11197-500G
APOSOR11197-500GEA 108 EUR
APOSOR11197-500G
2-hidroxipiridina
2-hidroxipiridina
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Pto. Ebullición: 280…281 °C
Pto. de fusión: 105…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006268
Núm. CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III