2-Quinoxalinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
OR11198-500G
APOSOR11198-500GEA 82.8 EUR
APOSOR11198-500G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Pto. de fusión: 271…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006722
Núm. CAS: 1196-57-2