2',5'-Dimetoxiacetofenona 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Dimetoxifenil)etan-1-ona
OR1120-100G OR1120-25G OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA 58 EUR
APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G APOSOR1120-500G
2',5'-Dimetoxiacetofenona 99+%
2',5'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 154…156 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008728
Núm. CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0