5-Methoxybenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11201-10G OR11201-1G OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA 88.6 EUR
APOSOR11201-10G APOSOR11201-1G APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazole
5-Methoxybenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Pto. de fusión: 121…126 …lit °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272526
Núm. CAS: 4887-80-3