2-Metoxibenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
OR11202-100G OR11202-500G
APOSOR11202-100GEA 82.8 EUR
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G
2-Metoxibenzonitrilo 97%
2-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 24.5
Densidad: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001783
Núm. CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III