3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl]acetic acid
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 66.7 EUR
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,03 g/mol
Pto. de fusión: 239…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180547
Núm. CAS: 56187-37-2