1-Methyl-2-aminoterephthalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-25G
APOSOR11206-25GEA 377 EUR
APOSOR11206-25G
1-Methyl-2-aminoterephthalate
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Pto. de fusión: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00189374
Núm. CAS: 60728-41-8