6-Nitro-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Nitro-2-metilanilina, 2-Metil-6-nitroanilina
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 43.5 EUR
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidina
6-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007744
Núm. CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III