3-Metil-2-nitroanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 31.9 EUR
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Metil-2-nitroanísol 97%
3-Metil-2-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 170 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007179
Núm. CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8