4-Metil-3-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Metil-3-nitroanísol
4-Metil-3-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 266…267 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007173
Núm. CAS: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0