Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Naphthalene-2-sulphonyl chloride, β-Naphthalenesulphonyl chloride
OR11219-500G
APOSOR11219-500GEA 261 EUR
APOSOR11219-500G
Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
Formula: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Pto. Ebullición: 200…202 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004087
Núm. CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II