Isocianato de 1-naftilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 78.3 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
Isocianato de 1-naftilo
Isocianato de 1-naftilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₇NO
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003881
Núm. CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III