Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 0 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo 96%
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007435
Núm. CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II