2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 EUR
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formula: C₉H₇NO₆
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024510
Núm. CAS: 35092-89-8