Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. Ebullición: 159…162 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007321
Núm. CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8 II