2-Acetil-1-naftol
Proveedor: Apollo Scientific
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 311 EUR
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acetil-1-naftol
2-Acetil-1-naftol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003963
Núm. CAS: 711-79-5