2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 23.2 EUR
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 155 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181083
Núm. CAS: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III