Disulfuro de bis(4-metoxifenilo) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G
OR11235-25G
OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11235-1G
APOSOR11235-25G
APOSOR11235-5G
Disulfuro de bis(4-metoxifenilo) 99%
Disulfuro de bis(4-metoxifenilo)
Formula:
C₁₄H₁₄O₂S₂ MW: 278.4 g/mol Pto. Ebullición: 200 °C/3mmHg Pto. de fusión: 40…45 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041358 Núm. CAS: 5335-87-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |