Phenethyl isocyanate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR11236-25G
OR11236-5G
OR11236-100G
APOSOR11236-25GEA
72.5
EUR
APOSOR11236-25G
APOSOR11236-5G
APOSOR11236-100G
Phenethyl isocyanate 98%
Phenethyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 210 °C Densidad: 1,063 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037044 Núm. CAS: 1943-82-4 EINECS: 413-080-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |