2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11240-5G
APOSOR11240-5GEA 106 EUR
APOSOR11240-5G
2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline 98%
2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline
Formula: C₈H₂Cl₄N₂
MW: 267,9269 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012333
Núm. CAS: 25983-14-6