2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1125-100G
APOSOR1125-100GEA 163 EUR
APOSOR1125-100G
2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina
2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023199
Núm. CAS: 4472-44-0