4-Butylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Pto. de fusión: 91…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093926
Núm. CAS: 145240-28-4