5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 26.1 EUR
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094029
Núm. CAS: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III