Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11253-5G OR11253-10G
APOSOR11253-5GEA 0 EUR
APOSOR11253-5G APOSOR11253-10G
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683112
Núm. CAS: 40972-86-9