6-Cloropurina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
OR11255-100G OR11255-25G OR11255-500G
APOSOR11255-100GEA 34.8 EUR
APOSOR11255-100G APOSOR11255-25G APOSOR11255-500G
6-Cloropurina 97%
6-Cloropurina
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,56 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075825
Núm. CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6