2,6-Dicloropurina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-9H-purine
OR11256-10G OR11256-100G
APOSOR11256-10GEA 0 EUR
APOSOR11256-10G APOSOR11256-100G
2,6-Dicloropurina
2,6-Dicloropurina
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077725
Núm. CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6