N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 30.6 EUR
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formula: C₁₂H₉N₅O
MW: 239,24 g/mol
Pto. de fusión: 241…244 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00443632
Núm. CAS: 4005-49-6