Ácido 1-naftiloxiacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 550 EUR
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
Ácido 1-naftiloxiacético 98%
Ácido 1-naftiloxiacético
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Pto. de fusión: 193…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003927
Núm. CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4