Pirogalol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11265-100G OR11265-1KG
APOSOR11265-100GEA 21.9 EUR
APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG
Pirogalol 98+%
Pirogalol
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 309 °C
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002192
Núm. CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9