ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2-hidroxiacetofenona, 2-Bromo-1-(2-hidroxifenil)etan-1-ona, 2-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 177 EUR
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona
ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01727570
Núm. CAS: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8 II