2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11269-1G OR11269-5G OR11269-25G
APOSOR11269-1GEA 0 EUR
APOSOR11269-1G APOSOR11269-5G APOSOR11269-25G
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO
Pto. Ebullición: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038955
Núm. CAS: 51012-65-8