2,6-Xilidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 87 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xilidina
2,6-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 214 °C/739mmHg
Pto. de fusión: 44540 °C
Densidad: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007747
Núm. CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II