Ácido 4-metil-2-tenoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR11275-25G
APOSOR11275-25GEA 177 EUR
APOSOR11275-25G
Ácido 4-metil-2-tenoico 97%
Ácido 4-metil-2-tenoico
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00089284
Núm. CAS: 14282-78-1