3,5-Diacetoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-25GEA 78.3 EUR
APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₆
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017591
Núm. CAS: 35354-29-1