5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 259 EUR
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₈BrClO₂
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682999
Núm. CAS: 332104-54-8