4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
OR11285-1G OR11285-250MG
APOSOR11285-1GEA 140 EUR
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Formula: C₈H₇N₃S
Pto. de fusión: 146…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100232
Núm. CAS: 78301-72-1