3'-Hidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 37.7 EUR
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hidroxiacetofenona
3'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. de fusión: 95…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002298
Núm. CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0