ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-hidroxiacetofenona, 2-Bromo-1-(3-hidroxifenil)etan-1-ona, 2-Bromo-3'-hidroxiacetofenona
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona 96%
ω-Bromo-3-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664326
Núm. CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III