2-Amino-4,6-dicloropirimidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 24.8 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dicloropirimidina 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006090
Núm. CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9