3',5'-Dimetoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 37.7 EUR
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimetoxiacetofenona 98%
3',5'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 290…291 °C
Pto. de fusión: 33…41 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008739
Núm. CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3