Ácido 2,3,5-triiodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TIBA
OR11299-100G
OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA
272
EUR
APOSOR11299-100G
APOSOR11299-25G
Ácido 2,3,5-triiodobenzoico 98%
Ácido 2,3,5-triiodobenzoico
Formula:
C₇H₃I₃O₂ Pto. de fusión: 220…229 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002420 Núm. CAS: 88-82-4 EINECS: 201-859-6 |