3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321368
Núm. CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II