2-Cloro-5-(clorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 48 EUR
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Cloro-5-(clorometil)piridina
2-Cloro-5-(clorometil)piridina
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125366
Núm. CAS: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8 II