(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 136 EUR
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. Ebullición: 120 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 46…49 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075226
Núm. CAS: 21543-49-7